重要文件
BR6783
BRAND®零备琥珀检查窗,适用于Titrette®
同義詞:
Titrette®, 检查窗, 滴定管, 瓶口滴定管, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
包裝
pack of 2 SETS
製造商/商標名
BRAND 6783
一般說明
为了保护对光线敏感的培养基,您可以将透明检查窗换成琥珀色检查窗(已包含)。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)