重要文件
BR43005
BRAND®玻璃瓶口倾斜式移液分液器
volume 5 mL, with bottle
同義詞:
自动移液管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
Calibrated to deliver (TD, Ex)
with bottle
製造商/商標名
BRAND 43005
容積
5 mL
顏色
green markings
接頭
(29/32)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)