Key Documents
BR130248
BRAND®琥珀窄口瓶,LDPE,带螺口盖
capacity 250 mL
同義詞:
塑料, 瓶子
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (GL25)
特點
with cap
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
BRAND 130248
容量
250 mL
直徑× 高度
59 mm × 140 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)