重要文件
BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.78
材料
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
接合處
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
無菌
sterile
包裝
pkg of 200 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
容量
5 mL
管直徑
16 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)