重要文件
BLN00018
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3ClIN3
CAS號碼:
分子量::
279.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)