重要文件
ALD00592
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
同義詞:
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13F3N4O3
分子量::
306.24
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder or crystals
mp
120-125 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
應用
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)