About This Item
線性公式:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
263.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推薦產品
等級
for analytical purposes
化驗
98.9-101.2% B2O3 basis
形狀
powder
pH值
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES 字串
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI 密鑰
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate(硼酸铵四水合物成核动力学的测定):主要研究硼酸铵四水合物(包括纯净形式和含有杂质的形式)的介稳区宽度(MZW),加深对其结晶动力学和稳定性的了解(O Sahin et al., 2014)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3