Merck
全部照片(3)
Key Documents
A1800
Sigma-Aldrich
对乙酰氨基苯甲醛
technical grade
同義詞:
4′-甲酰乙酰苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
mp
148-153 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)