Key Documents
924016
Sigma-Aldrich
溴化银
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
AgBr
CAS號碼:
分子量::
187.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
密度
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Silver bromie is a photosensitive material used as photocatalyst. A study reports hydrogen generation using AgBr as a photocatatlyst in CH3OH/H2O solution. AgBr doped aerogels have shown enhanced photocatalystic and antibacterial activities.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)