重要文件
921734
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC5D4H4O6
分子量::
181.14
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)