重要文件
921017
Sigma-Aldrich
醋酸银
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
同義詞:
醋酸 银盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COOAg
CAS號碼:
分子量::
166.91
Beilstein:
3595636
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于高反射性、导电性银聚合物膜的新型制备方法。亦可用于有效催化异氰基乙酸酯与多种烯烃的环加成反应。
Silver acetate can be used as a source of silver ions in synthesizing nano-silver wires for printed electronic applications, organoamine-ligated silver nanoparticles with low polydispersity and silver-doped calcium phosphate nanoparticles with potent antibacterial properties.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Alexander Peetsch et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 724-729 (2012-10-31)
Spherical silver-doped calcium phosphate nanoparticles were synthesized in a co-precipitation route from calcium nitrate/silver nitrate and ammonium phosphate in a continuous process and colloidally stabilized by carboxymethyl cellulose. Nanoparticles with 0.39 wt% silver content and a diameter of about 50-60