重要文件
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
同義詞:
tert-Butyl stilbene, tBustb
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H28
CAS號碼:
分子量::
292.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
mp
177-182 °C
SMILES 字串
C(C)(C)(C)c1ccc(cc1)C=Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
InChI 密鑰
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
應用
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)