重要文件
919497
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS 核壳型量子点
amine functionalized, fluorescence λex 650 nm, 1 mg/mL in water
同義詞:
Fluorescent nanocrystals, QDs
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CdSe/ZnS
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
濃度
1 mg/mL in water
螢光
λex 650 nm
FWHM 25-30 nm
, quantum yield ≥50%
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Reactive group: Amine
應用
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)