重要文件
919047
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS 核壳型量子点
oleic acid functionalized, fluorescence λem 500 nm, 5 mg/mL in toluene
同義詞:
Fluorescent nanocrystals, QDs
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CdSe/ZnS
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
濃度
5 mg/mL in toluene
螢光
FWHM 20-28 nm
λem 500 nm
, quantum yield ≥70%
官能基
oleic acid
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Surface ligand: Oleic Acid
應用
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)