重要文件
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
同義詞:
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C101H77ClN2
分子量::
1354.16
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
209-306 °C
應用
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
426.2 - 494.6 °F
閃點(°C)
219 - 257 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)