Key Documents
90795
Sigma-Aldrich
硼酸三丁酯
≥99.0% (T)
同義詞:
三丁氧基甲硼烷, 硼酸三正丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3O]3B
CAS號碼:
分子量::
230.15
Beilstein:
1703865
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
7.95 (vs air)
化驗
≥99.0% (T)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
三丁基硼是一种有机硼化合物,常用作有机合成的试剂,用于制备各种硼酸衍生物,后者可广泛用于Suzuki偶联反应以合成联芳和其它有机分子。它也被用作各种有机反应(包括酯交换反应和Biginelli反应)的催化剂。
應用
三丁基硼可用作:    
  • 催化剂,用于通过Biginelli反应合成二氢嘧啶酮衍生物。   
  • 硼源,用于通过溶剂热法制备碳纳米管-B2O3纳米复合材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)