重要文件
900843
Sigma-Aldrich
甲醇-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
同義詞:
mono-Deuteromethanol, Methyl alcohol-OD, 氘代甲醇-d
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OD
CAS號碼:
分子量::
33.05
Beilstein:
1730948
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
等級
reagent grade
同位素純度
≥99 atom % D
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)