Merck
全部照片(3)
重要文件
900835
Sigma-Aldrich
福咪溴铵
greener alternative
≥98%
同義詞:
Greatcell Solar®, 氢溴酸亚氨基甲胺, 氢溴酸甲脒, 溴化甲脒
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH5BrN2
CAS號碼:
分子量::
124.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
SMILES 字串
N=CN.[H]Br
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以确保符合一项或多项绿色化学12项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处以获取更多信息。
應用
有机卤化物基钙钛矿型太阳能电池已经成为太阳能电池的重要材料。 我们的钙钛矿前驱体可用于合成混合的阳离子或阴离子钙钛矿,用于钙钛矿型太阳能电池的带隙、载流子扩散长度和功率转换效率的优化。
甲脒氢溴酸盐可用作太阳能电池中钙钛矿吸附层合成的前体材料。它可用作新型能量储存材料和设备开发和设计中的添加剂或成分。
法律資訊
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.的产品Greatcell Solar是 Greatcell Solar Materials Pty Ltd.的注册商标。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters, 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-662 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-369 (2017)
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
文章
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.