形狀
solution
品質等級
濃度
~30% in methylene chloride (NMR)
官能基
azide
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3