化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES 字串
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves