About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
CAS號碼:
分子量::
448.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
234-235 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI 密鑰
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
應用
促进细胞分裂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3