Merck
全部照片(3)
Key Documents
856193
Sigma-Aldrich
(-)-红霉素 水合物
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H67NO13 · xH2O
分子量::
733.93 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
amine
ester
ether
ketone
SMILES 字串
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
InChI 密鑰
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the