重要文件
809314
Sigma-Aldrich
四氢皮质醇-2,2,3,4,4-d5 溶液
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21D5H29O5
分子量::
371.52
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solution
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@]12[C@@](CCC3C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,16+,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI 密鑰
AODPIQQILQLWGS-TVXJZUOPSA-N
相關類別
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)