重要文件
808059
Sigma-Aldrich
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in hexane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cu
分子量::
63.55
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
nanowires
濃度
~5 mg/mL in hexane
直徑×長度
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-14.8 °F
閃點(°C)
-26 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1