Key Documents
807702
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
NACRES:
NA.23
描述
Flash point 53.6 °F
品質等級
形狀
suspension
濃度
5 mg/mL (in IPA)
直徑×長度
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
顏色
gray
密度
0.7896 g/mL
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)