重要文件
806617
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
NACRES:
NA.23
描述
Flash point 57.2 °F
品質等級
形狀
suspension
濃度
5 mg/mL (in ETH)
直徑×長度
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
顏色
gray
密度
0.7937 g/mL
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
806617-25ML4061832990118