重要文件
804916
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
同義詞:
MIDA084
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H13BBrNO4
分子量::
337.96
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
218-223 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
InChI 密鑰
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)