Key Documents
803081
Sigma-Aldrich
17α-羟基孕烯醇酮-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C19D2H30O3
分子量::
336.47
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
運輸包裝
dry ice
SMILES 字串
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
InChI 密鑰
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)