重要文件
802964
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
同義詞:
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19Cl
CAS號碼:
分子量::
198.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
Flash Point: 215°F
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n/D 1.4962
密度
1.0175 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI 密鑰
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F
閃點(°C)
102 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)