重要文件
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO2
CAS號碼:
分子量::
143.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
官能基
amine
ester
SMILES 字串
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
InChI 密鑰
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2