重要文件
795283
Sigma-Aldrich
Poly(2-methyl-2-oxazoline), hydroxy terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
同義詞:
POx 5kDa, PMOx
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(C4H7NO)nOH
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
Tg: 75-78°C
品質等級
形狀
lumps
分子量
average Mn 5,000
蛋白質二硫鍵異構酶
<1.3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(CCO)(C)C(=O)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(8)6(2)3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OBSKGKGKPGOOTB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Poly(2-methyl-2-oxazoline) is a hydrophilic polymer that is commonly used in biomedical applications. This is a biocompatible polymer with one chain-end functionalized with an OH group. They are commonly used as an amorphous alternative to PEG′s.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Poly(2-oxazoline)'s POx in Biomedical Applications.
Luxenhofer, R, and Jordan, R.
Material Matters, 8 (3), 70-72 null