重要文件
777188
Sigma-Aldrich
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
同義詞:
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H26F5O4P
CAS號碼:
分子量::
432.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99% (GC)
形狀
powder
mp
80-85 °C
SMILES 字串
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
InChI 密鑰
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
應用
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs) for nanoelectronics; solid-state lighting; energy generation and nanocomposites
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Randall M Stoltenberg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(1), 445-451 (2010-12-08)
Developing orthogonal surface chemistry techniques that perform at the nanoscale is key to achieving precise control over molecular patterning on surfaces. We report the formation and selective functionalization of alumina nanoparticle arrays generated from block copolymer templates. This new material