Key Documents
776939
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
96%
同義詞:
5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Amino-2-picolinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
218-223 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Nc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)