重要文件
769495
Sigma-Aldrich
氯化钴 六水合物
≥97%
同義詞:
氯化钴 六水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CoCl2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
237.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 0 °C)
化驗
≥97%
97.0-102.0% (KT)
形狀
solid
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
六水合氯化钴(II),一种氯化钴的水合物形式,用于电镀和催化剂制备。它作为锂离子电池电极材料合成的前驱体,并在包括乙酰化、醇的甲苯磺酰化和缩合反应在内的一系列有机反应中充当催化剂。
應用
六水合氯化钴(II)可用作:      
  • 钙钛矿太阳能电池电子传输层(ETL)的添加剂,以提高其性能,特别是通过减少能量损失和增加开路电压。      
  • ZnO纳米结构的钴源。钴离子掺入ZnO基质对于改变其电子和光学特性至关重要。      
  • 用于修饰钴金属有机框架(Co-MOF)衍生的碳微球的前驱体,作为锂离子电池中的负极材料。
分析報告
不被硫化铵沉淀​​的物质(以硫酸盐形式)≤ 0.3 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Electroplating and characterization of cobalt-nickel-iron and nickel-iron for magnetic microsystems applications
Rasmussen, FE., et al.
Sensors and actuators A, Physical, 92, 242-248 (2001)
Hyeohn Kim et al.
ACS nano, 15(1), 979-988 (2020-12-18)
Chiral inorganic nanomaterials have revealed opportunities in various fields owing to their strong light-matter interactions. In particular, chiral metal oxide nanomaterials that can control light and biochemical reactions have been highlighted due to their catalytic activity and biocompatibility. In this
Excellent lithium ion storage property of porous MnCo2O4 nanorods
Zeng, P., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 23074-23084 (2016)
Sebastian Klemenz et al.
ChemSusChem, 11(18), 3150-3156 (2018-07-27)
High-performance catalysts for the oxygen-evolution reaction in water electrolysis are usually based on expensive and rare elements. Herein, mixed-metal borides are shown to be competitive with established electrocatalysts like noble metal oxides and other transition-metal(oxide)-based catalysts. Iron incorporation into nanoscale
One-step synthesis of cobalt and nitrogen co-doped carbon nanotubes and their catalytic activity for the oxygen reduction reaction
Fu, S., et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 12718-12722 (2015)