重要文件
766038
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis[2-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethoxy)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
97%
同義詞:
2,9-Bis[2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethoxy]ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′] diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H54N2O8Si2
CAS號碼:
分子量::
795.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
357-362 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N(CCOCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C6=C(C(N(CCOCCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C5=O)=O)C=CC(C7=C3C2=C1C=C7)=C46
InChI
1S/C44H54N2O8Si2/c1-43(2,3)55(7,8)53-25-23-51-21-19-45-39(47)31-15-11-27-29-13-17-33-38-34(18-14-30(36(29)38)28-12-16-32(40(45)48)37(31)35(27)28)42(50)46(41(33)49)20-22-52-24-26-54-56(9,10)44(4,5)6/h11-18H,19-26H2,1-10H3
InChI 密鑰
MQIYPIYWJFMSSJ-UHFFFAOYSA-N
應用
Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson-
Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Susan Bevers, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 5905-5915 (2000)
文章
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.