重要文件
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3OCD2CD2OCD3
分子量::
100.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+10
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)