About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H24
CAS號碼:
分子量::
348.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
132-136 °C
SMILES 字串
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
InChI 密鑰
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3