重要文件
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
分子量::
287.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+5
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
−20°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)