重要文件
752002
Sigma-Aldrich
碳酸甲乙酯
98%
同義詞:
EMC, 碳酸乙基甲酯, 碳酸甲乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8O3
CAS號碼:
分子量::
104.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.378
密度
1.006 g/mL at 25 °C
官能基
carbonate
SMILES 字串
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
碳酸甲乙酯(EMC)是最简单的不对称酯类。它可在温和的反应条件下通过碳酸二甲酯(DMC)与乙醇之间的酯交换反应制备而成。它可用作合成各种化合物的中间体。此外,EMC还可作用锂离子电池电解液中的优良助溶剂。
應用
碳酸甲乙酯可用作:      
  • 各种反应的溶剂,包括酯化和酰胺化。   
  • 基于其可降低石墨电极电荷传递电阻、极化和自放电等性能,它可作为电解质用于开发基于石墨的双离子电池。还可增强库仑效率、循环和速率性能。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
75.0 °F
閃點(°C)
23.9 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146(5), 1687-1687 (1999)
Liu J, et al.
Electrochemical Communications, 13(3), 269-269 (2011)
McEwen A, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(4), L84-L84 (1997)
Shamsudeen F Fagbo et al.
Emerging infectious diseases, 21(11), 1981-1988 (2015-10-21)
We investigated an outbreak of Middle East respiratory syndrome (MERS) at King Fahad Medical City (KFMC), Riyadh, Saudi Arabia, during March 29-May 21, 2014. This outbreak involved 45 patients: 8 infected outside KFMC, 13 long-term patients at KFMC, 23 health
Susanne M Köhler et al.
Vaccine, 33(24), 2771-2777 (2015-04-29)
While proving highly effective in controlling Anthrax in farm animals all over the world currently attenuated live anthrax vaccines employed in a veterinary context suffer from drawbacks such as residual virulence, short term protection, variation in quality and, most importantly