重要文件
745081
Sigma-Aldrich
1-(叠氮甲基)-2-氯苯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
同義詞:
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6ClN3
CAS號碼:
分子量::
167.60
Beilstein:
2719059
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥97.0% (HPLC)
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
雜質
≤2.0% water
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)