Key Documents
743461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-二苯基膦基-1-萘基)异喹啉
≥95.0% (qNMR)
同義詞:
(R)-QUINAP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H22NP
CAS號碼:
分子量::
439.49
Beilstein:
11166958
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (qNMR)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI 密鑰
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)