重要文件
738484
Sigma-Aldrich
Potassium 1-Boc-1H-indole-5-trifluoroborate
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14BF3KNO2
CAS號碼:
分子量::
323.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
190-195 °C
SMILES 字串
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-6-9-8-10(14(15,16)17)4-5-11(9)18;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
WQXAJDXDSOGMRW-UHFFFAOYSA-N
應用
Potassium 1-Boc-1H-indole-5-trifluoroborate can be used as a substrate in:
  • The cross-coupling reaction of 2(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes with trifluoroborates.
  • Fluorination reactions of potassium salts of aryl and heteroaryl trifluoroborates.
  • Nitrosation reactions of potassium trifluoroborates using nitrosonium tetrafluoroborate.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Silver-mediated fluorination of potassium aryltrifluoroborates with Selectfluor
Dubbaka SR, et al.
Tetrahedron, 70(51), 9676-9681 (2014)
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)