重要文件
736287
Sigma-Aldrich
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.8 wt. % (propylene carbonate dispersion), contains perchlorate as dopant
同義詞:
Aedotron C3-PC, Aedotron C3-NM, C12-PEG-嵌段-PEDOT-嵌段-PEG-C12, PEDOT:PEG
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
產品名稱
聚(3,4-乙撑二氧噻吩),双- 聚乙二醇,月桂基封端, 0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains perchlorate as dopant
形狀
liquid (dispersion)
品質等級
包含
perchlorate as dopant
成份
acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron TM-C3 polymer, 0.2-0.9 wt. %
propietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
propylene carbonate, 90-95 wt. %
propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
濃度
0.6-1.1 wt. %
0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
折射率
n20/D 1.411
粒徑
200-600 nm (in suspension)
傅導性
10-45 S/cm (bulk)
密度
1.141 g/mL at 25 °C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Aedotron聚合物是PEDOT的溶剂分散形式。它们是掺杂的PEDOT和聚乙二醇(PEG)等柔性可溶聚合物的共聚物。这些胶态分散体可由高度溶剂化的PEG链进行稳定,而这会在空间上限制了PEDOT嵌段的聚集。Aedotron聚合物既无酸性也不具有腐蚀性,它可以很容易的分散在极性非质子溶剂中。
在非挥发性溶剂中的高透明度和高电导率分散
應用
单通线具有以下特点:
  • 印刷上的线宽,120 μm
  • 印刷上的线截面积,14.1μm2
  • 印刷上的线平均高度,70.6 ηm
  • 薄层电阻,2.0 kOhms/平方
  • 电阻系数,14,021 μOhms·cm (71 S/cm)
  • 相当好的光学清晰度
适用于制造电致发光灯导电膜、抗静电层和透明电极的导电聚合物分散。1,2-二氯苯可用于在多种聚合物基材上铸造稳健的膜,但在每个案例中都应当进行测试。
特點和優勢
嵌段共聚物结构使得导电聚合物PEDOT在有机溶剂中高度分散。二氯苯可兼容多种涂料和聚合物配方。
注意
将此产品在室温下保存(请勿冷藏或冷冻)。通常会发生一些沉降和聚合。使用前先搅拌、超声和过滤。可使用移液器中的玻璃棉塞轻松完成过滤。该产品的保质期将根据其存储和处理方式而有所不同。如果发生严重的聚集或因超声/过滤不足则应将产品丢弃,以生成良好的浇铸溶液。
其他說明
不可用于旋转浇铸
法律資訊
Aedotron是TDA Research, Inc的商标。
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
100.0 °F
閃點(°C)
37.8 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
736287-25G4061833510568