重要文件
736163
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F13C6H4OH
分子量::
118.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
密度
1.322 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)