Key Documents
734381
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene-13C4 (gas)
99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
Isobutylene-13C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(13CH3)213C=13CH2
CAS號碼:
分子量::
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
gas
bp
-6.9 °C (lit.)
mp
-140 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[13CH3][13C]([13CH3])=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
VQTUBCCKSQIDNK-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-112.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-80 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)