重要文件
734330
Sigma-Aldrich
Diacerein-(diacetyl-d6)
98 atom % D, 95% (CP)
同義詞:
Diacetyl-d6 rhein
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19D6H6O8
分子量::
374.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)/i1D3,2D3
InChI 密鑰
TYNLGDBUJLVSMA-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)