Key Documents
734322
Sigma-Aldrich
顺式 -5,8,11,14,17-二十碳五烯酸-19,19,20,20,20-d 5
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
EPD-d5, 酪胺酸-d 5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20D5H25O2
CAS號碼:
分子量::
307.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
mp
-54--53 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+11
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
InChI 密鑰
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)