密度
1.014 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
216.0 °F
閃點(°C)
102.2 °C