重要文件
730343
Sigma-Aldrich
吡嗪-2-硫代酰胺
97%
同義詞:
Pyrazine-2-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N3S
CAS號碼:
分子量::
139.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
195-200 °C
官能基
amine
SMILES 字串
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI 密鑰
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)