重要文件
729485
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li perchlorate
95 atom % 6Li
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
6LiClO4
CAS號碼:
分子量::
105.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 6Li
形狀
crystals
mp
236 °C (lit.)
質量偏移
M-2
SMILES 字串
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
InChI 密鑰
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)